Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Iodo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400306-1G OR400306-250MG OR400306-5G
APOSOR400306-1GEA 267 EUR
APOSOR400306-1G APOSOR400306-250MG APOSOR400306-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate
Formula: C₉H₈BrIO₂
MW: 354,967 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27949192
Núm. CAS: 312747-81-2
UN: 3261
ADR: 8,III