Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400309-1G OR400309-5G OR400309-250MG
APOSOR400309-1GEA 0 EUR
APOSOR400309-1G APOSOR400309-5G APOSOR400309-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈BrNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505948
Núm. CAS: 133446-99-8
UN: 3261
ADR: 8,III