4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-4-chlorothiophene
OR40031-250MG OR40031-1G OR40031-100MG
APOSOR40031-250MGEA 77 EUR
APOSOR40031-250MG APOSOR40031-1G APOSOR40031-100MG
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,594 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082876
Núm. CAS: 59614-95-8