4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400310-1G OR400310-250MG
APOSOR400310-1GEA 348 EUR
APOSOR400310-1G APOSOR400310-250MG
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid
Formula: C₈H₅Br₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096537
Núm. CAS: 1820607-63-3
UN: 3261
ADR: 8,III