4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-2-iodobenzyl bromide, α-Bromo-3-iodo-p-toluic acid
OR400311-250MG OR400311-5G OR400311-1G
APOSOR400311-250MGEA 112 EUR
APOSOR400311-250MG APOSOR400311-5G APOSOR400311-1G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.941 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22491786
Núm. CAS: 496944-09-3