2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400315-1G OR400315-250MG
APOSOR400315-1GEA 560 EUR
APOSOR400315-1G APOSOR400315-250MG
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780677
Núm. CAS: 501009-09-2