3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400317-1G OR400317-5G OR400317-25G
APOSOR400317-1GEA 0 EUR
APOSOR400317-1G APOSOR400317-5G APOSOR400317-25G
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Pto. de fusión: 29…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189467
Núm. CAS: 154257-85-9