3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Chloro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)anisole
OR400318-1G OR400318-250MG
APOSOR400318-1GEA 174 EUR
APOSOR400318-1G APOSOR400318-250MG
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (0,2 mm Hg)
Pto. de fusión: 37…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234652
Núm. CAS: 82477-68-7