3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR400320-1G
OR400320-250MG
OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA
406
EUR
APOSOR400320-1G
APOSOR400320-250MG
APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉ClO₂ MW: 184.62 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22544395 Núm. CAS: 214760-34-6 |