4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400330-1G OR400330-250MG OR400330-5G
APOSOR400330-1GEA 348 EUR
APOSOR400330-1G APOSOR400330-250MG APOSOR400330-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol
Formula: C₆H₃BrClIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26895843
Núm. CAS: 858855-18-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III