4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR400331-1G
OR400331-25G
OR400331-5G
APOSOR400331-1GEA
21.9
EUR
APOSOR400331-1G
APOSOR400331-25G
APOSOR400331-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Formula:
C₆H₃BrClNO₃ MW: 252,45 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09835006 Núm. CAS: 58349-01-2 |