2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR400332-1G OR400332-250MG OR400332-5G
APOSOR400332-1GEA 77 EUR
APOSOR400332-1G APOSOR400332-250MG APOSOR400332-5G
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Formula: C₆H₅BrClNO
MW: 222,467 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16742724
Núm. CAS: 855836-14-5