(4S)-2,2-Dioxido-4- isopropyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-tert-Butyl 4-isopropyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
OR400335-1G OR400335-250MG OR400335-5G
APOSOR400335-1GEA 212 EUR
APOSOR400335-1G APOSOR400335-250MG APOSOR400335-5G
(4S)-2,2-Dioxido-4- isopropyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
(4S)-2,2-Dioxido-4- isopropyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₉NO₅S
MW: 265.327 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17018789
Núm. CAS: 1206227-46-4