(4R)-2,2-Dioxido-4- phenyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400340-1G OR400340-250MG OR400340-5G
APOSOR400340-1GEA 270 EUR
APOSOR400340-1G APOSOR400340-250MG APOSOR400340-5G
(4R)-2,2-Dioxido-4- phenyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 97%
(4R)-2,2-Dioxido-4- phenyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₇NO₅S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17018793
Núm. CAS: 1209467-60-6