Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR400352-1G
OR400352-250MG
APOSOR400352-1GEA
104
EUR
APOSOR400352-1G
APOSOR400352-250MG
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Formula:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11041293 Núm. CAS: 159847-81-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |