2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400360-1G OR400360-5G
APOSOR400360-1GEA 116 EUR
APOSOR400360-1G APOSOR400360-5G
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20485816
Núm. CAS: 99767-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III