5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-8-iodo-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
OR400378-1G OR400378-250MG OR400378-5G
APOSOR400378-1GEA 232 EUR
APOSOR400378-1G APOSOR400378-250MG APOSOR400378-5G
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Formula: C₈H₃ClINO₃
MW: 323,472 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28154805
Núm. CAS: 33115-24-1