4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 955 EUR
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22558142
Núm. CAS: 1360902-51-7