3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400385-250MG OR400385-1G
APOSOR400385-250MGEA 288 EUR
APOSOR400385-250MG APOSOR400385-1G
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28154807
Núm. CAS: 1823624-85-6