4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400388-250MG OR400388-1G
APOSOR400388-250MGEA 45.1 EUR
APOSOR400388-250MG APOSOR400388-1G
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
MW: 221,482 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987754
Núm. CAS: 75293-95-7
UN: 3259
ADR: 8,III