2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
Pto. de fusión: 119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18088521
Núm. CAS: 10172-35-7