Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR400400-1G OR400400-5G
APOSOR400400-1GEA 140 EUR
APOSOR400400-1G APOSOR400400-5G
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20690800
Núm. CAS: 159847-83-3