3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400404-1G OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA 509 EUR
APOSOR400404-1G APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836677
Núm. CAS: 249647-26-5