3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR400405-1G
OR400405-250MG
OR400405-5G
APOSOR400405-1GEA
290
EUR
APOSOR400405-1G
APOSOR400405-250MG
APOSOR400405-5G
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formula:
C₇H₅Br₂I MW: 375,827 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18391670 Núm. CAS: 362529-52-0 UN: 3261 ADR: 8,III |