Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400412-1G OR400412-250MG
APOSOR400412-1GEA 881 EUR
APOSOR400412-1G APOSOR400412-250MG
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24673848
Núm. CAS: 55204-14-3