4-Amino-3-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400417-1G OR400417-250MG
APOSOR400417-1GEA 364 EUR
APOSOR400417-1G APOSOR400417-250MG
4-Amino-3-iodophenol
4-Amino-3-iodophenol
Formula: C₆H₆INO
MW: 235.022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999396
Núm. CAS: 66416-73-7