3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400418-1G OR400418-250MG OR400418-5G
APOSOR400418-1GEA 377 EUR
APOSOR400418-1G APOSOR400418-250MG APOSOR400418-5G
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779023
Núm. CAS: 873387-82-7