4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400419-1G OR400419-250MG
APOSOR400419-1GEA 102 EUR
APOSOR400419-1G APOSOR400419-250MG
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520909
Núm. CAS: 89469-52-3