Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400422-250MG OR400422-1G
APOSOR400422-250MGEA 377 EUR
APOSOR400422-250MG APOSOR400422-1G
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26863464
Núm. CAS: 90484-52-9