2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400423-1G OR400423-250MG OR400423-5G
APOSOR400423-1GEA 219 EUR
APOSOR400423-1G APOSOR400423-250MG APOSOR400423-5G
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847003
Núm. CAS: 956218-04-5