3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400424-1G OR400424-250MG
APOSOR400424-1GEA 256 EUR
APOSOR400424-1G APOSOR400424-250MG
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144648
Núm. CAS: 98546-54-4