3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400426-1G OR400426-5G
APOSOR400426-1GEA 29 EUR
APOSOR400426-1G APOSOR400426-5G
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391610
Núm. CAS: 945907-32-4