4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Bromo-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400429-1G
OR400429-250MG
OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA
580
EUR
APOSOR400429-1G
APOSOR400429-250MG
APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₇BrN₂O MW: 227,058 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22558067 Núm. CAS: 1360954-62-6 |