2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400461-250MG OR400461-1G OR400461-5G
APOSOR400461-250MGEA 58 EUR
APOSOR400461-250MG APOSOR400461-1G APOSOR400461-5G
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21868786
Núm. CAS: 169045-04-9