6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400466-250MG OR400466-1G
APOSOR400466-250MGEA 58 EUR
APOSOR400466-250MG APOSOR400466-1G
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,477 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409110
Núm. CAS: 3030-19-1