4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 441 EUR
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₈H₉NO₄
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05148477
Núm. CAS: 22996-23-2