4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Benzyloxy)-4-(bromomethyl)benzene
OR400483-1G OR400483-250MG
APOSOR400483-1GEA 342 EUR
APOSOR400483-1G APOSOR400483-250MG
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Formula: C₁₄H₁₃BrO
MW: 277,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368336
Núm. CAS: 5544-60-5