2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400487-1G OR400487-250MG OR400487-5G
APOSOR400487-1GEA 241 EUR
APOSOR400487-1G APOSOR400487-250MG APOSOR400487-5G
2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
2-Chloro-6-methoxyphenol
Formula: C₇H₇ClO₂
MW: 158,582 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16998800
Núm. CAS: 72403-03-3