5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400490-1G OR400490-250MG OR400490-5G
APOSOR400490-1GEA 662 EUR
APOSOR400490-1G APOSOR400490-250MG APOSOR400490-5G
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride
Formula: C₉H₆BrNO₄
MW: 272,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23708526
Núm. CAS: 1427368-55-5