Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR400500-1G OR400500-250MG
APOSOR400500-1GEA 0 EUR
APOSOR400500-1G APOSOR400500-250MG
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348425
Núm. CAS: 1236150-66-5