2-Bromo-3-chloroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400506-1G OR400506-250MG OR400506-5G
APOSOR400506-1GEA 0 EUR
APOSOR400506-1G APOSOR400506-250MG APOSOR400506-5G
2-Bromo-3-chloroanisole
2-Bromo-3-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390300
Núm. CAS: 174913-08-7