Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR400509-1G OR400509-250MG
APOSOR400509-1GEA 328 EUR
APOSOR400509-1G APOSOR400509-250MG
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348430
Núm. CAS: 1980045-04-2