Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400515-1G OR400515-25G OR400515-5G
APOSOR400515-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400515-1G APOSOR400515-25G APOSOR400515-5G
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,042 g/mol
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087891
Núm. CAS: 5337-09-7