2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400516-1G OR400516-5G
APOSOR400516-1GEA 242 EUR
APOSOR400516-1G APOSOR400516-5G
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11520410
Núm. CAS: 1261644-21-6