2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400519-1G OR400519-250MG OR400519-5G
APOSOR400519-1GEA 281 EUR
APOSOR400519-1G APOSOR400519-250MG APOSOR400519-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392283
Núm. CAS: 90407-20-8