2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400520-1G OR400520-250MG OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA 58 EUR
APOSOR400520-1G APOSOR400520-250MG APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390263
Núm. CAS: 82617-49-0
UN: 1759
ADR: 8,III