Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400525-1G OR400525-5G OR400525-25G
APOSOR400525-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400525-1G APOSOR400525-5G APOSOR400525-25G
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520418
Núm. CAS: 1261797-04-9