4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400540-1G OR400540-5G
APOSOR400540-1GEA 91.5 EUR
APOSOR400540-1G APOSOR400540-5G
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13659425
Núm. CAS: 173312-36-2