5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400545-1G OR400545-250MG
APOSOR400545-1GEA 567 EUR
APOSOR400545-1G APOSOR400545-250MG
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrINO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348436
Núm. CAS: 1361021-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III