5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400579-1G OR400579-250MG OR400579-5G
APOSOR400579-1GEA 364 EUR
APOSOR400579-1G APOSOR400579-250MG APOSOR400579-5G
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆BrIO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025501
Núm. CAS: 1269292-64-9